5-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421126-250MG
APOSPC421126-250MGEA
173
EUR
APOSPC421126-250MG
5-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95+%
5-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol
Formel:
C₅H₃BrFNO Molecular Weight: 191,986 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061303 CAS-Nummer: 186593-54-4 |