5-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421149-250MG
APOSPC421149-250MGEA
115
EUR
APOSPC421149-250MG
5-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine 97%
5-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
Formel:
C₅H₄F₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696951 CAS-Nummer: 69034-08-8 |