2-Fluoro-5-iodopyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421150-250MG
APOSPC421150-250MGEA
59.6
EUR
APOSPC421150-250MG
2-Fluoro-5-iodopyrimidine 95+%
2-Fluoro-5-iodopyrimidine
Formel:
C₄H₂FIN₂ Molecular Weight: 223,975 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038025 CAS-Nummer: 697300-79-1 |