2-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC421151-250MG
APOSPC421151-250MGEA
63.8
EUR
APOSPC421151-250MG
2-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂ClF₄N Molecular Weight: 199,533 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185448 CAS-Nummer: 72600-67-0 UN: 1993 ADR: 3,III |