6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421157-1G
APOSPC421157-1GEA
108
EUR
APOSPC421157-1G
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 98%
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel:
C₆H₄ClF₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848573 CAS-Nummer: 79456-28-3 |