2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421169-250MG
PC421169-1G
APOSPC421169-250MGEA
0
EUR
APOSPC421169-250MG
APOSPC421169-1G
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene
Formel:
C₆H₂Cl₂FI Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13194304 CAS-Nummer: 939990-10-0 |