1-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421173-1G
APOSPC421173-1GEA
0
EUR
APOSPC421173-1G
1-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzene
Formel:
C₆H₃BrFI Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13194483 CAS-Nummer: 958458-89-4 |