(R)-2,2,2-Trifluoro-N-(1-phenylethyl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421193-1G
APOSPC421193-1GEA 314 EUR
APOSPC421193-1G
(R)-2,2,2-Trifluoro-N-(1-phenylethyl)acetamide 95%
(R)-2,2,2-Trifluoro-N-(1-phenylethyl)acetamide
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO
Molecular Weight: 217,188 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192525
CAS-Nummer: 39995-50-1