2-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC421202-250MG
APOSPC421202-250MGEA 906 EUR
APOSPC421202-250MG
2-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine 95+%
2-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₇H₆F₃N₃
Molecular Weight: 189,138 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09954780
CAS-Nummer: 905274-04-6