(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421203-100MG
PC421203-250MG
APOSPC421203-100MGEA
547
EUR
APOSPC421203-100MG
APOSPC421203-250MG
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Formel:
C₅H₉F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07373382 CAS-Nummer: 131922-05-9 |