2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421205-1G
APOSPC421205-1GEA
418
EUR
APOSPC421205-1G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂BrF₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18259807 CAS-Nummer: 1156542-30-1 |