3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421210-100MG
APOSPC421210-100MGEA 786 EUR
APOSPC421210-100MG
3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ol 95%
3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ol
Formel: C₈H₇F₃N₂O
Molecular Weight: 204,149 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24556540
CAS-Nummer: 892414-46-9