4-Amino-3-brom-5-fluorbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421212-5G
APOSPC421212-5GEA
1120
EUR
APOSPC421212-5G
4-Amino-3-brom-5-fluorbenzonitril 95%
4-Amino-3-brom-5-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₄BrFN₂ Molecular Weight: 215,0225 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059375 CAS-Nummer: 874880-58-7 |