4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421215-100MG
APOSPC421215-100MGEA 161 EUR
APOSPC421215-100MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₇H₃ClF₃N₃
Molecular Weight: 221,567 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189354
CAS-Nummer: 1060815-85-1