4-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421216-5G
APOSPC421216-5GEA
2900
EUR
APOSPC421216-5G
4-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline 95%
4-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline
Formel:
C₇H₇ClFN Molecular Weight: 159,589 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11655731 CAS-Nummer: 894099-96-8 |