4-Fluoroquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421219-1G
APOSPC421219-1GEA
844
EUR
APOSPC421219-1G
4-Fluoroquinoline 95%
4-Fluoroquinoline
Formel:
C₉H₆FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01685510 CAS-Nummer: 394-70-7 |