5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carbonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421220-100MG
APOSPC421220-100MGEA
120
EUR
APOSPC421220-100MG
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carbonitrile ≥98%
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₄F₂N₂O Molecular Weight: 206,148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13181113 CAS-Nummer: 541505-11-7 |