6-Cyclopropyl-8-fluoroisoquinolin-1(2H)-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421224-50MG
APOSPC421224-50MGEA
446
EUR
APOSPC421224-50MG
6-Cyclopropyl-8-fluoroisoquinolin-1(2H)-one ≥98%
6-Cyclopropyl-8-fluoroisoquinolin-1(2H)-one
Formel:
C₁₂H₁₀FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134704 CAS-Nummer: 1242156-53-1 |