Methyl 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC421234-1G
APOSPC421234-1GEA
59.6
EUR
APOSPC421234-1G
Methyl 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropanoate 95%
Methyl 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropanoate
Formel:
C₆H₉F₃O₂ Molecular Weight: 170,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18253569 CAS-Nummer: 1188911-72-9 UN: 1993 ADR: 3,III |