3'-Chlor-5'-fluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4214-5G
APOSPC4214-5GEA 0 EUR
APOSPC4214-5G
3'-Chlor-5'-fluoracetophenon 97%
3'-Chlor-5'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Schmelzpunkt: 51…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115834
CAS-Nummer: 842140-52-7