4'-Chlor-2'-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4215-1G PC4215-5G
APOSPC4215-1GEA 55.1 EUR
APOSPC4215-1G APOSPC4215-5G
4'-Chlor-2'-fluoracetophenon 98%
4'-Chlor-2'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116328
CAS-Nummer: 175711-83-8