4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4241-25G PC4241-100G PC4241-5G
APOSPC4241-25GEA 0 EUR
APOSPC4241-25G APOSPC4241-100G APOSPC4241-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Schmelzpunkt: 120…127 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01074648
CAS-Nummer: 139301-27-2