2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4266-250MG
APOSPC4266-250MGEA
0
EUR
APOSPC4266-250MG
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formel:
C₈H₈BF₃O₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04037221 CAS-Nummer: 355836-10-1 |