2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-3,5-difluoroiodobenzene
PC4267-1G
PC4267-250MG
APOSPC4267-1GEA
37.7
EUR
APOSPC4267-1G
APOSPC4267-250MG
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Formel:
C₆H₄F₂IN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059536 CAS-Nummer: 582319-15-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |