α,α-Difluorphenylessigsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: α,α-Difluorobenzeneacetic acid

PC4296-250MG
APOSPC4296-250MGEA 14.7 EUR
APOSPC4296-250MG
α,α-Difluorphenylessigsäure
α,α-Difluorphenylessigsäure
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172,13 g/mol
Schmelzpunkt: 65…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00498146
CAS-Nummer: 360-03-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR