2-Fluorthiophenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Fluorbenzol-1-thiol, 2-Fluorbenzolthiol, o-Fluorthiophenol, 2-Fluorphenylmercaptan, 1-Fluor-2-mercaptobenzol

PC4298-25G PC4298-5G PC4298-100G
APOSPC4298-25GEA 72.5 EUR
APOSPC4298-25G APOSPC4298-5G APOSPC4298-100G
2-Fluorthiophenol 98%
2-Fluorthiophenol
Formel: C₆H₅FS
Siedepunkt: 61 - 62/35 mm °C
Dichte: 1,203
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041419
CAS-Nummer: 2557-78-0
UN: 3336
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR