3-Fluorthiophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluorphenylmercaptan, 3-Fluorbenzolthiol, m-Fluorthiophenol, 1-Fluor-3-mercaptobenzol, 3-Fluorbenzol-1-thiol
PC4299-25G
APOSPC4299-25GEA 97.3 EUR
APOSPC4299-25G
3-Fluorthiophenol 98%
3-Fluorthiophenol
Formel: C₆H₅FS
Molecular Weight: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 156 °C
Dichte: 1,203 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040227
CAS-Nummer: 2557-77-9
UN: 1228
ADR: 3+6.1,III