4-Fluorthiophenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Fluorbenzol-1-thiol, 4-Fluorphenylmercaptan, 1-Fluor-4-mercaptobenzol, 4-Mercaptofluorbenzol, 4-Fluorbenzolthiol, p-Fluorthiophenol

PC4300-250G PC4300-100G PC4300-25G
APOSPC4300-250GEA 87 EUR
APOSPC4300-250G APOSPC4300-100G APOSPC4300-25G
4-Fluorthiophenol 98%
4-Fluorthiophenol

Intermediate for the synthesis of Bicalutamide.

Formel: C₆H₅FS
Siedepunkt: 168…172 °C
Dichte: 1,203 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004846
CAS-Nummer: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3071
ADR: 6.1+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR