4,4,4-Trifluoro-1-(3-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
PC430107-1G
APOSPC430107-1GEA
79.9
EUR
APOSPC430107-1G
4,4,4-Trifluoro-1-(3-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
4,4,4-Trifluoro-1-(3-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Formel:
C₁₁H₉F₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419769 CAS-Nummer: 57965-21-6 |