2,3-Difluoro-5-nitrophenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC430108-250MG
PC430108-1G
APOSPC430108-250MGEA
156
EUR
APOSPC430108-250MG
APOSPC430108-1G
2,3-Difluoro-5-nitrophenol 96%
2,3-Difluoro-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₃F₂NO₃ Molecular Weight: 175.09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026384 CAS-Nummer: 1119455-04-7 |