2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethoxy)ethanamine hydrochloride
PC430117-1G
PC430117-5G
APOSPC430117-1GEA
260
EUR
APOSPC430117-1G
APOSPC430117-5G
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride
Formel:
C₃H₆F₃NO·ClH Molecular Weight: 165.542 g/mol Schmelzpunkt: 189…191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08447280 CAS-Nummer: 886050-51-7 |