Methyl 3-fluoroisonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430141-1G
APOSPC430141-1GEA
568
EUR
APOSPC430141-1G
Methyl 3-fluoroisonicotinate
Methyl 3-fluoroisonicotinate
Formel:
C₇H₆FNO₂ Molecular Weight: 155,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11045048 CAS-Nummer: 876919-08-3 |