1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-fluorobenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC430142-1G
APOSPC430142-1GEA
406
EUR
APOSPC430142-1G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-fluorobenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-fluorobenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₈H₂₄FNO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08461311 CAS-Nummer: 906329-50-8 |