1-Piperidinecarboxylic acid-3-fluoro-4-[(phenylmethyl)amino]-(3S,4R)-1,1-dimethylethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 3,4-cis-4-(benzylamino)-3-fluoropiperidine-1-carboxylate racemate
PC430149-1G
APOSPC430149-1GEA 865 EUR
APOSPC430149-1G
1-Piperidinecarboxylic acid-3-fluoro-4-[(phenylmethyl)amino]-(3S,4R)-1,1-dimethylethyl ester
1-Piperidinecarboxylic acid-3-fluoro-4-[(phenylmethyl)amino]-(3S,4R)-1,1-dimethylethyl ester
Formel: C₁₇H₂₅FN₂O₂
Molecular Weight: 308,4 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22421729
CAS-Nummer: 907572-24-1