tert-Butyl 3,4-cis-4-amino-3-fluoropiperidine-1-carboxylate racemate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC430151-1G
APOSPC430151-1GEA 575 EUR
APOSPC430151-1G
tert-Butyl 3,4-cis-4-amino-3-fluoropiperidine-1-carboxylate racemate
tert-Butyl 3,4-cis-4-amino-3-fluoropiperidine-1-carboxylate racemate
Formel: C₁₀H₁₉FN₂O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12912699
CAS-Nummer: 577691-56-6
UN: 3259
ADR: 8,III