Ethyl 1-benzyl-5,5-difluoro-4-hydroxypiperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430163-1G
APOSPC430163-1GEA
655
EUR
APOSPC430163-1G
Ethyl 1-benzyl-5,5-difluoro-4-hydroxypiperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-benzyl-5,5-difluoro-4-hydroxypiperidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₉F₂NO₃ Molecular Weight: 299,313 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21601887 CAS-Nummer: 1356339-08-6 |