1-tert-Butyl-3-ethyl-5,5-difluoro-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-tert-Butyl 3-ethyl 5,5-difluoro-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
PC430165-1G
APOSPC430165-1GEA
655
EUR
APOSPC430165-1G
1-tert-Butyl-3-ethyl-5,5-difluoro-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
1-tert-Butyl-3-ethyl-5,5-difluoro-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
Formel:
C₁₃H₁₉F₂NO₅ Molecular Weight: 307,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21601893 CAS-Nummer: 1356338-74-3 |