8-Boc-2-fluoro-8-aza-bicyclo[3.2.1]octan-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methyl-2-propanyl 2-fluoro-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
PC430197-1G
APOSPC430197-1GEA 364 EUR
APOSPC430197-1G
8-Boc-2-fluoro-8-aza-bicyclo[3.2.1]octan-3-one
8-Boc-2-fluoro-8-aza-bicyclo[3.2.1]octan-3-one
Formel: C₁₂H₁₈FNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22580379
CAS-Nummer: 1404196-37-7