N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4302-1G
PC4302-5G
APOSPC4302-1GEA
0
EUR
APOSPC4302-1G
APOSPC4302-5G
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperidin 97%
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperidin
Formel:
C₁₂H₁₃F₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 48…50 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00052908 CAS-Nummer: 1692-79-1 |