8-Boc-2-fluoro-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC430202-1G
APOSPC430202-1GEA
865
EUR
APOSPC430202-1G
8-Boc-2-fluoro-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
8-Boc-2-fluoro-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Formel:
C₁₂H₂₀FNO₃ Molecular Weight: 245,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22580393 CAS-Nummer: 1404196-40-2 |