3-Acetamido-2-nitrophenyl 4-(dimethylamino)-3,5-difluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430220-1G
APOSPC430220-1GEA
655
EUR
APOSPC430220-1G
3-Acetamido-2-nitrophenyl 4-(dimethylamino)-3,5-difluorobenzoate
3-Acetamido-2-nitrophenyl 4-(dimethylamino)-3,5-difluorobenzoate
Formel:
C₁₇H₁₅F₂N₃O₅ Molecular Weight: 379.315 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27978603 CAS-Nummer: 1864063-33-1 |