2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoropyrrolidin-3-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC430227-1G
APOSPC430227-1GEA 1680 EUR
APOSPC430227-1G
2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoropyrrolidin-3-yl)acetic acid
2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoropyrrolidin-3-yl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₇F₂NO₄
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD27924137
CAS-Nummer: 1780345-54-1