Ethyl 3-(benzyl(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino)-2,2-difluoropropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430238-1G
APOSPC430238-1GEA 865 EUR
APOSPC430238-1G
Ethyl 3-(benzyl(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino)-2,2-difluoropropanoate
Ethyl 3-(benzyl(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino)-2,2-difluoropropanoate
Formel: C₁₆H₂₁F₂NO₄
Molecular Weight: 329,339 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28016237
CAS-Nummer: 1823791-33-8