Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxy-3-phenylpropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430249-1G
APOSPC430249-1GEA
326
EUR
APOSPC430249-1G
Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxy-3-phenylpropanoate
Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxy-3-phenylpropanoate
Formel:
C₁₁H₁₂F₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00725033 CAS-Nummer: 92207-60-8 |