N-(Piperidin-4-yl)-4'-(trifluoromethyl)biphenyl-2-carboxamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC430253-1G
APOSPC430253-1GEA
865
EUR
APOSPC430253-1G
N-(Piperidin-4-yl)-4'-(trifluoromethyl)biphenyl-2-carboxamide hydrochloride
N-(Piperidin-4-yl)-4'-(trifluoromethyl)biphenyl-2-carboxamide hydrochloride
Formel:
C₁₉H₁₉F₃N₂O·ClH Molecular Weight: 384,823 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28016245 CAS-Nummer: 1838769-21-3 |