trans-3-Fluoro-tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate racemate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430262-1G
APOSPC430262-1GEA
865
EUR
APOSPC430262-1G
trans-3-Fluoro-tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate racemate
trans-3-Fluoro-tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate racemate
Formel:
C₆H₁₁FO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28348444 CAS-Nummer: 1864003-09-7 |