tert-Butyl-4-(5-chloro-2-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-(5-chloro-2-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
PC430278-1G
APOSPC430278-1GEA
865
EUR
APOSPC430278-1G
tert-Butyl-4-(5-chloro-2-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(5-chloro-2-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₇H₂₁ClFNO₃ Molecular Weight: 341,81 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16618544 CAS-Nummer: 1228631-50-2 |