tert-Butyl 4-(5-bromo-2-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430279-1G
APOSPC430279-1GEA 865 EUR
APOSPC430279-1G
tert-Butyl 4-(5-bromo-2-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(5-bromo-2-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₁BrFNO₃
Molecular Weight: 386,256 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16618546
CAS-Nummer: 1228631-72-8