1-Benzyl-3-Fluoropiperidin-4-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC430282-1G
APOSPC430282-1GEA
655
EUR
APOSPC430282-1G
1-Benzyl-3-Fluoropiperidin-4-one hydrochloride
1-Benzyl-3-Fluoropiperidin-4-one hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₄FNO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27978592 CAS-Nummer: 1864064-45-8 |