1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC430295-1G
APOSPC430295-1GEA
764
EUR
APOSPC430295-1G
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-ol
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-ol
Formel:
C₁₂H₁₅F₂NO Molecular Weight: 227,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18433631 CAS-Nummer: 1239596-53-2 |